Learn More
2,5-Dichlorphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391298
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10026684
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01698DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3386-42-3
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.068
InChI-Schlüssel JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 137915
IUPAC-Name 1,4-Dichlor-2-isothiocyanatobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%