Learn More
2,5-Dichlorphenylisothiocyanat, Maybridge
Marke:  Maybridge SB01698DE
Additional Details : CAS : 3386-42-3 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10026684
  • 23.41 CHF / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 20-08-2021
Chemische Identifikatoren
3386-42-3
204.068
2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
1,4-Dichlor-2-isothiocyanatobenzol
C7H3Cl2NS
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
137915
C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Spezifikation
2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
5g
97+%
2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
204.068
204.08
Bernsteinfarbene Glasflasche
3386-42-3
C7H3Cl2NS
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
1,4-Dichlor-2-isothiocyanatobenzol
137915
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate