Learn More
2,5-Dichlornitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30384979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384979 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43552525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Summenformel C6 H3 Cl2 N O2
Menge 25 g
Synonym Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-Name 1,4-Dichloro-2-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 192
Formelmasse 190.9541