Learn More
2,5-Dichlornitrobenzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052431 25 mg 25 Milligramm
17981916 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052431 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1273.220025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,5-Dichlornitrobenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,5-Dichloronitrobenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H3 Cl2 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzene, 1,4-dichloro-2-nitro-, Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC-Name 1,4-Dichloro-2-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 192
Menge 25 mg
Formelmasse 190,9541 g/mol