Learn More
2,5-Dichlorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11353237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353237 5 g 5 Gramm
11343237 1 g 1 Gramm
11363237 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13775.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85482-13-9
Summenformel C7H5BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 239.921
MDL-Nummer MFCD00236034
InChI-Schlüssel UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-1,4-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 637803
Formelmasse 239.93
Reinheit (%) 97%