Learn More
2,5-Dichlorobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 36°C to 39°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2369410 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 245.51 |
| Reinheit (%) | 98% |