Learn More
2,5-Dichlorbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426146
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11426146
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22984.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 135145-90-3 | C6H5BCl2O2 | 190.814 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135145-90-3
Summenformel C6H5BCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.814
MDL-Nummer MFCD01863182
InChI-Schlüssel NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
PubChem CID 2773371
IUPAC-Name (2,5-Dichlorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼210°C to 216°C
Menge 1 g
Beilstein 4801290
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) 98%