Learn More
2,5-Dichlorbenzimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476117 25 g -
11466117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25097.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5980-26-7
Summenformel C7H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 190.023
MDL-Nummer MFCD00017609
InChI-Schlüssel NMHJIYQWKWHDSX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22290
IUPAC-Name 2,5-Dichlorbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzamide
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Menge 25 g
Synonym benzamide, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzamide, benzamide,2,5-dichloro, acmc-209w3r, ksc610k1t
Formelmasse 190.03
Reinheit (%) 97%