Learn More
2,5-Dichloro-p-Benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15760869 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15760869
Marke: Thermo Scientific Acros 406730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 615-93-0 | C6H2Cl2O2 | 176.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-93-0
Summenformel C6H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.99
InChI-Schlüssel LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone
PubChem CID 12011
IUPAC-Name 2,5-Dichlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Schmelzpunkt 159.0°C to 161.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 176.99
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichloro-p-benzoquinone, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,5-Dichloro-p-benzoquinone