missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene, TRC

Artikelnummer. 30376493
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376493 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30376493 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4388855G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1124-05-6
Summenformel C8 H8 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 175.06
Synonym 2,5-Dichloro-p-xylene, NSC 61999, 1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene
IUPAC-Name 1,4-dichloro-2,5-dimethyl-benzene
SMILES Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl

Tekniske data

Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 174.0003
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.