Learn More
2,5-Dichloro-1,4-Benzoquinon, 98 %
Artikelnummer. 11496270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496270 1 g -
11406280 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496270 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27152.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,5-Dichlor-1,4-Benzochinon, wird als agrochemisches, pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch in der organischen chemischen Synthese als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-93-0
Summenformel C6H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.98
MDL-Nummer MFCD00041736
InChI-Schlüssel LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone
PubChem CID 12011
IUPAC-Name 2,5-Dichlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.98
Reinheit (%) 98%