Learn More
2,5-Dibrombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477377 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11477377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15077.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromobenzoic acid
CAS 610-71-9
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Summenformel C7H4Br2O2
MDL-Nummer MFCD00016494
Menge 100 g
Beilstein 1868193
Synonym benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1 W 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid
InChI-Schlüssel SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
IUPAC-Name 2,5-dibrombenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 279.92
PubChem CID 11891
Formelmasse 279.93
Reinheit (%) 98%