Learn More
2,5-Dibrom-p-xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311407
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311407 25 g 25 Gramm
11321407 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01776.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1074-24-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
2,5-Dibromo-p-xylene is used as a liquid crystal material. It is also used as an intermediate in agrochemicals and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dibrom-p-xylol wird als Flüssigkristallmaterial verwendet. Es wird außerdem als Zwischenprodukt in Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, heißem Ethanol und heißem Methanol.Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-24-4
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
MDL-Nummer MFCD00000091
InChI-Schlüssel QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
PubChem CID 66175
IUPAC-Name 1,4-dibrom-2,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-p-xylene
Schmelzpunkt 72°C to 74°C
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Beilstein 2080433
Siedepunkt 261°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,hot ethanol and hot methanol.Insoluble in water.
Formelmasse 263.97
Reinheit (%) ≥98%