Learn More
2,5-Dibrom-4-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493937
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15493937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30457.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3430-26-0
Summenformel C6H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 250.921
MDL-Nummer MFCD00234955
InChI-Schlüssel WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-4-picoline, pyridine, 2,5-dibromo-4-methyl, 2,5-dibromo-4-methyl-pyridine, pubchem2411, 2 pound not5-dibromo-4-methylpyridine, acmc-209i6i, 2, 5-dibromo-4-picoline, 2,5-dibromo-4-methypyridine, ksc495g9l, tpc-py104
PubChem CID 2734429
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-4-Methylpyridin
SMILES CC1=CC(=NC=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Menge 5 g
Formelmasse 250.92
Reinheit (%) 97%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis