Learn More
2,5-Dibrom-3,4-dinitrothiophen, TRC
Artikelnummer. 30379208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379208 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4254351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
CAS 52431-30-8
Summenformel C4 Br2 N2 O4 S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,5-Dibrom-3,4-Dinitrothiophen
Molekulargewicht (g/mol) 331.93
Formelmasse 329.7946