Learn More
2,5-Di(2,2,2-Trifluorethoxy)benzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10780734 1 g 1 Gramm
10650135 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10780734 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD11334DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 152457-95-9
Summenformel C10H7ClF6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 372.66
MDL-Nummer MFCD00052841
InChI-Schlüssel UCHAULDYIPVTOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, tech., pubchem5052, acmc-1c3ia
PubChem CID 2736077
SMILES FC(F)(F)COC1=CC(=C(OCC(F)(F)F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Formelmasse 372.67
Reinheit (%) 97%