Learn More
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10446282
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10446282
Marke: Thermo Scientific Maybridge MWP00086DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 17266-30-7
Summenformel C10H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.674
MDL-Nummer MFCD00052308
InChI-Schlüssel QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
IUPAC-Name 2-(5-Chlor-1-benzothiazol-3-yl)Essigsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 226.68
Reinheit (%) 97%