Learn More
2,5-Bis(trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30342929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342929 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342929 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB58549010G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
CAS 328-93-8
Summenformel C8 H5 F6 N
Menge 10 g
Synonym α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine, 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
SMILES Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2,5-Bis(Trifluormethyl)Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 229.12
Formelmasse 229.0326