Learn More
2,5-Bis-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole |
| Schmelzpunkt | 175°C to 178°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 285250 |
| Formelmasse | 322.37 |
| Reinheit (%) | 99% |