Beschreibung
- 2'5' ADP Sepharose 4B bindet und immobilisiert Enzyme, die einen NADP-Kofaktor erfordern
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | >0.4 mg G6PDH/ml |
| Konzentration | Ca. 2 μmol 2'5' ADP/ml entwässertes Medium |
| Ligandenkonzentration | 2 μm 2′5′ ADP/ml entwässertes Medium |
| Matrix | 4 % Agarose |
| Partikelgröße | 90 μm |
| pH | 4 bis 10 |
| Menge | 5 g |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur Aufreinigung von Enzymen verwendet, die NADP als Kofaktor benötigen |
| Material | 4 % Agarose |