Learn More
2-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411619
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15411619 1 g 1 Gramm
15431619 250 mg 250 Milligramm
15421619 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64415.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 775-00-8 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
It is applied as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 775-00-8
Summenformel C9H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 189.181
MDL-Nummer MFCD01529875
InChI-Schlüssel HMFOBPNVAAAACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylphenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 4-trifluoromethyl phenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethyl amine
PubChem CID 1988106
IUPAC-Name 2-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethanamin
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2719818
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 189.18
Reinheit (%) 98%