Learn More
2,4-Thioxylenol, TRC
Product Code. 30455084
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Unit Size:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30455084 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30455084 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT3951002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Thioxylenol
CAS 13616-82-5
Summenformel C8H10S
Menge 2.5 g
Synonym 2,4-Xylenethiol, 2,4-Dimethylbenzenethiol, 2,4-Dimethylthiophenol, NSC 202925
InChI-Formel InChI=1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(S)c(C)c1
IUPAC-Name 2,4-Dimethylbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 138.23
Formelmasse 138.0503