Learn More
2-(4-Pyridyl)-thiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484427 5 g 5 Gramm
11474427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20457.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21278-86-4 | C9H5N2O2S | 205.21 g/mol
2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid, is used as pharmaceutical intermediate and also used in the field of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-Pyridyl)thiazol-4-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und im Bereich der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21278-86-4
Summenformel C9H5N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD00171745
InChI-Schlüssel COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-yl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 97%