Learn More
2-(4 -pyridyl)-1H-anthra[1,2 -d]imidazol-6,11-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431766
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15431766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54920.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1347815-30-8
Summenformel C20H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 325.327
MDL-Nummer MFCD20265373
InChI-Schlüssel YZNTXTFZKAVVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-4-yl-1h-anthra 1,2-d imidazole-6,11-dione
PubChem CID 73996030
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-yl-3H-Naphtho[3,2-E]benzimidazol-6,11-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C4=C(C=C3)NC(=N4)C5=CC=NC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Pyridyl)-1H-anthra[1,2-d]imidazole-6,11-dione
Menge 1 g
Formelmasse 325.33
Reinheit (%) 97%