Learn More
2,4-Pentadienoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15395038 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15395038
Marke: Thermo Scientific Acros 455740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 626-99-3 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-99-3
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
InChI-Schlüssel SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
Synonym penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
PubChem CID 642034
ChEBI CHEBI:37331
IUPAC-Name (2E)-Penta-2,4-diensäure
SMILES C=CC=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Pentadienoic acid
Schmelzpunkt 69.0°C to 72.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel CH2(CH)3COOH
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Pentadienoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.