Learn More
2-(4-Morpholinyl)thiazol-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375509 250 mg 250 Milligramm
11385509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50463.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011-41-2
Summenformel C8H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.24
MDL-Nummer MFCD01568825
InChI-Schlüssel VDZWHWVAMDQEBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholinothiazole-5-carbaldehyde, acmc-20anpj, morpholinothiazolecarbaldehyde, 5-formyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479770
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Morpholinyl)thiazole-5-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 198.25
Reinheit (%) 97%