Learn More
[2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10619184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
250 mg
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10619184 1 mg 1 Gramm
10567863 250 mg 250 Milligramm
10337354 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10619184 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC36009DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 123987-12-2
Summenformel C12H19N2O
Molekulargewicht (g/mol) 207.30
MDL-Nummer MFCD03407383
InChI-Schlüssel TWPYBKBPHCMUIS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazino benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazin-1yl phenyl methanol, pubchem12999, 2-4-methylpiperazin benzyl alcohol, 2-4-n-methylpiperazinyl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1-piperazinyl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazinyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795567
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 mg
IUPAC-Name [2-(4-Dimethylpyrazol-1-yl)phenyl]Methanol
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%