Learn More
[2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567863
Click to view available options
Menge:
1 mg
250 mg
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10567863
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC36009CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 123987-12-2
Summenformel C12H19N2O
Molekulargewicht (g/mol) 207.30
MDL-Nummer MFCD03407383
InChI-Schlüssel TWPYBKBPHCMUIS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazino benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazin-1yl phenyl methanol, pubchem12999, 2-4-methylpiperazin benzyl alcohol, 2-4-n-methylpiperazinyl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1-piperazinyl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazinyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795567
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-1-methylpiperazin-1-ium
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%