Learn More
2-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge MO07123DA
Additional Details : CAS : 17228-99-8 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
17228-99-8 | |
219.258 | |
MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-N | |
2794795 | |
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O |
C11H9NO2S | |
MFCD01936002 | |
2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid | |
2-(4-Methylphenyl)-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure |
Spezifikation
2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid | |
1g | |
97.0 | |
C11H9NO2S | |
2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid | |
CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O | |
219.258 | |
219.26 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
17228-99-8 | |
97% | |
MFCD01936002 | |
MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-Methylphenyl)-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure | |
2794795 | |
97% |