Learn More
2 4'-Methylenbis(phenylisocyanat), TRC
Artikelnummer. 30467929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467929 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467929 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26193510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
CAS 5873-54-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C15H10N2O2
Menge 10 mg
Synonym 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene
InChI-Formel InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2
SMILES O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1
IUPAC-Name 1-Isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 250.26
Formelmasse 250.07
Reinheit (%) >95