Learn More
[2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol, TRC
Artikelnummer. 30480460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480460 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM56345525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol
CAS 57321-32-1
Summenformel C18 H22 N2 O
Menge 25 mg
Synonym [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. A (EP), Benzenemethanol, 2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-, 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)benzenemethanol, [2-(4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl)-phenyl]-methanol, [2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
InChI-Formel InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-12-20(17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-19)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21H,11-14H2,1H3
SMILES CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ccccc3CO
IUPAC-Name [2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 282.38
Formelmasse 282.1732