Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyd 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10627771 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10627771 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425230025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Namenshinweis 95%
CAS 65192-28-1
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 145°bis 150 °C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H10O3
MDL-Nummer MFCD00216504
Menge 2.5 g
Synonym 2-4-methoxyphenyl malondialdehyde, 2-4-methoxyphenyl malonaldehyde, 2-4-methoxyphenyl propanedial, 4-methoxyphenyl malonaldehyde, 2-p-methoxyphenyl malonaldehyde, propanedial, 4-methoxyphenyl, 2-4-methoxyphenyl propane-1,3-dial
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkali
InChI-Schlüssel SXPCHOYAUFFORX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C=O
IUPAC-Name 2-(4-methoxyphenyl)propandial
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
PubChem CID 3849370
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.