Learn More
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123993
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123993 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10733854 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123993 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56206CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 216059-84-6
Summenformel C11H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 197.20
MDL-Nummer MFCD09702380
InChI-Schlüssel VGGNOZLRRMBBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isocyanatophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzenisocyanate, 4-pyrimidin-2-yl phenylisocyanate, pyrimidine,2-4-isocyanatophenyl, 4-pyrimidin-2-yl phenyl isocyanate
PubChem CID 24229558
IUPAC-Name 2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidin
SMILES O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 197.2
Reinheit (%) 90%