Learn More
2-(4-Isocyanatophenyl)-5-(trifluormethyl)-pyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10205754
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
906352-73-6
C13H7F3N2O
264.207
MFCD09817476
GFEVPIXAPFROGH-UHFFFAOYSA-N
2-4-isocyanatophenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenisocyanate
24229533
2-(4-Isocyanatophenyl)-5-(Trifluormethyl)Pyridin
C1=CC(=CC=C1C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C=O
906352-73-6
C13H7F3N2O
264.207
MFCD09817476
GFEVPIXAPFROGH-UHFFFAOYSA-N
2-4-isocyanatophenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenisocyanate
24229533
2-(4-Isocyanatophenyl)-5-(Trifluormethyl)Pyridin
C1=CC(=CC=C1C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C=O
Chemischer Name oder Material 2-(4-Isocyanatophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 264.21
Reinheit (%) 97%