Learn More
2-(4-Isobutylphenyl)propionitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30050773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050773 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050773 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0002.21
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(4-Isobutylphenyl)propionitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
CAS 58609-73-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H17 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C#N
IUPAC-Name 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propannitril
Molekulargewicht (g/mol) 187.28
Menge 100 mg
Formelmasse 187,1361 g/mol