Learn More
2-(4-Isobutylphenyl)Propanenitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10620933 1 g 1 Gramm
10526435 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10620933 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW06499DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58609-73-7
Summenformel C13H17N
Molekulargewicht (g/mol) 187.286
MDL-Nummer MFCD02180706
InChI-Schlüssel PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
PubChem CID 108374
ChEBI CHEBI:27415
IUPAC-Name 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propannitril
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3
Menge 1 g
Formelmasse 187.28
Reinheit (%) 97%