Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052186 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052186 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0027.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyrosol
CAS 501-94-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tyrosol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Metoprolol Succinate Imp. G (EP), Metoprolol Tartrate Imp. G (EP), Metoprolol Imp. G (EP), 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Metoprolol Succinate Impurity G, Metoprolol Tartrate Impurity G, Metoprolol Impurity G, Metoprolol Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Menge 25 mg
Formelmasse 138,0681 g/mol