Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17921196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17921196 25 mg 25 Milligramm
17953376 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921196 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0013.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 17194-82-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H9 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Atenolol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
SMILES NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Menge 25 mg
Formelmasse 151.0633 g/mol