Learn More
2,4-Hexadien, tech. 90 %, Isomerengemisch, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460178 1 g 1 Gramm
15470178 5 g 5 Gramm
15480178 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53404.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,4-Hexadien wird bei der Herstellung von 3,6-Dimethyl-3,6-Dihydro-[1,2]-Dithiin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-46-1
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.15
MDL-Nummer MFCD00009297,MFCD00009297
InChI-Schlüssel APPOKADJQUIAHP-CIIODKQPSA-N
Synonym unii-g4m9133vs9, 2,4-hexadiene, e,z, cis,trans-2,4-hexadiene, 2,4-hexadiene, e , z-ch3ch=chch=chch3, cis,trans-hexa-2,4-diene, 2,4-hexadiene, 2e,4z, cis-2-trans-4-hexadiene, e,z-2,4-hexadiene, z,e-2,4-hexadiene
PubChem CID 643786
IUPAC-Name (2Z,4E)-Hexa-2,4-dien
SMILES C\C=C\C=C/C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Hexadiene
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.72
Siedepunkt 82°C
Flammpunkt −14°C (−7°F)
Strukturformel CH3CH=CHCH=CHCH3
Brechungsindex 1.445
Menge 1 g
UN-Nummer UN2458
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch