Learn More
2-[(4-Fluorphenyl)thio]essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10561302 1 g 1 Gramm
10111272 10 g 10 Gramm
10001484 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561302 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09206DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 332-51-4
Summenformel C8H7FO2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.2
MDL-Nummer MFCD00219825
InChI-Schlüssel HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
IUPAC-Name 2-(4-fluorphenyl)sulfanylEssigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel FC6H4SCH2CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%