Learn More
2-[(4-Fluorphenyl)thio]essigsäure, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge KM09206EE
Additional Details : CAS : 332-51-4 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 50g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10001484
  • 208.81 CHF / 50 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 27-08-2021
Chemische Identifikatoren
332-51-4
186.2
HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
736197
C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
C8H7FO2S
MFCD00219825
4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
2-(4-Fluorphenyl)sulfanylessigsäure
Spezifikation
2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid
332-51-4
97%
FC6H4SCH2CO2H
4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
186.2
186.21
50g
97.0
C8H7FO2S
MFCD00219825
HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Fluorphenyl)sulfanylessigsäure
736197
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate