Learn More
2-(4-Fluorophenoxy)-N-Methylbenzylamin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444700
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444700 1 g 1 Gramm
11434700 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444700 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50755.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(4-Fluorphenoxy)-N-methylbenzylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 833482-53-4
Summenformel C14H14FNO
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
MDL-Nummer MFCD08064245
InChI-Schlüssel BSDBBIKNDVSUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-4-fluorophenoxy phenyl-n-methylmethanamine, 2-4-fluorophenoxy-n-methylbenzylamine, 1-2-4-fluorophenoxy phenyl-n-methylmethylamine, 2-4-fluorophenoxy phenyl methyl methyl amine, 2-4-fluoro-phenoxy-benzyl-methyl-amine, 2-4-fluorophenoxy phenyl methyl methylamine, 2-4-fluorophenoxy phenyl-n-methylmethanamine
PubChem CID 10421413
IUPAC-Name 1-[2-(4-fluorphenoxy)phenyl]-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenoxy)-N-methylbenzylamine
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 231.27
Reinheit (%) 96%