Learn More
2-(4-Fluorophenoxy)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457197 250 mg 250 Milligramm
15447197 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34259.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 320423-61-8 | C13H9FO2 | 216.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320423-61-8
Summenformel C13H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.211
MDL-Nummer MFCD01568770
InChI-Schlüssel RZJFZXRBXCJPTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 2-4-fluorophenoxy benzenecarbaldehyde, 4-fluorophenoxybenzaldehyde, fluorophenoxybenzenecarbaldehyde, benzaldehyde,2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 2782988
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 216.21
Reinheit (%) 97%