Learn More
2-([4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]dimethylsilyl)benzylalkohol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429435
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429435 5 g 5 Gramm
15419435 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51932.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1244855-68-2
Summenformel C18H22O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 314.46
MDL-Nummer MFCD16251591
InChI-Schlüssel VPQQJIOOSRZZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-2-hydroxymethyl phenyl dimethylsilyl benzoate, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, amtsi153, 4-2-hydroxymethyl-phenyl-dimethyl-silanyl-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 71306647
IUPAC-Name Ethyl-4-[[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-dimethylsilyl]benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-([4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]dimethylsilyl)benzyl alcohol
Menge 5 g
Formelmasse 314.46
Reinheit (%) 95%