Learn More
2,4-Diphenylthiazol-5-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30334541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334541 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334541 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB43288850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diphenylthiazole-5-carboxylic Acid
CAS 502935-47-9
Summenformel C16H11NO2S
Menge 50 mg
Synonym 2,4-Diphenyl-5-thiazolecarboxylic Acid, 2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Diphenylthiazole-5-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H11NO2S/c18-16(19)14-13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(20-14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1sc(nc1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 281.32