Learn More
2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10158182
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10158182 250 mg 250 Milligramm
10789573 1 g 1 Gramm
10163724 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10158182 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42301CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 502935-47-9
Summenformel C16H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 281.329
MDL-Nummer MFCD07348756
InChI-Schlüssel KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
PubChem CID 7131193
IUPAC-Name 2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 281.33
Reinheit (%) 97%