Learn More
(2,4-Diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10391333 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10391333 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42309DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS 864068-86-0
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C16H13NOS
MDL-Nummer MFCD08060522
Menge 1 g
Synonym 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2,4-diphenyl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanol
InChI-Schlüssel IVIJHUHOSCRMNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol-5-yl)Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 267.35
PubChem CID 7537555
Formelmasse 267.35
Reinheit (%) 97%