missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15451156
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451156 5 g 5 Gramm
15461156 250 mg 250 Milligramm
15441156 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15451156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54410.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 28485-18-9 | C4H3ClN2O4S | 210.59 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28485-18-9
Summenformel C4H3ClN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 210.59
MDL-Nummer MFCD06655485
InChI-Schlüssel FQHNJCWWBKYCJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonylchloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil-5-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 234620
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CNC(=O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid
Formelmasse 209.95
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.