Learn More
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| IUPAC-Name | 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-5-Sulfonylchlorid |
| Formelmasse | 209.95 |
| Reinheit (%) | 97% |