Learn More
2,4-Dinitrophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469607 100 g 100 Gramm
11459607 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22102.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 643-43-6 | C8H6N2O6 | 226.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-43-6
Summenformel C8H6N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 226.144
MDL-Nummer MFCD00007227
InChI-Schlüssel KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrophenylacetic acid, 2-2,4-dinitrophenyl acetic acid, 2,4-dinitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dinitro, acmc-209nlg, 2,4-dimtrophenylacetic acid, ncistruc1_000234, ncistruc2_000110, 2,4-dinitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4-dinitro
PubChem CID 221513
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrophenylacetic acid
Schmelzpunkt 177°C to 182°C
Menge 100 g
Beilstein 1990798
Formelmasse 226.15
Reinheit (%) 98%